Documentos Principais
MATAHCL00
Millipore
Fita de vedação MultiScreen, transparente, não estéril
Tape used for sealing top of wells when running partial plates or sealing bottom of harvest plates for coincidence counting.
Sinônimo(s):
Fita de vedação transparente
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Seja qual for a aplicação em que você’ estiver trabalhando, a Millipore tem uma placa desenvolvida para atender às suas necessidades específicas. As placas MultiScreen têm um longo histórico como ferramentas confiáveis para o avanço da descoberta de medicamentos e pesquisa em ciências biológicas.
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreenHTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de interferência de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (número de catálogo de placas que começam com MA)
- O design original com vários poços é de grande valia para muitas aplicações que requerem a imersão do filtro em uma bandeja de ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração ininterrupta com automação.
Placas para ensaios Millicell
- Além do formato tradicional de placas para ensaios, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para cultivo e ensaios com linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.