MABT538-AF488
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2E8.2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 2E8.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E8.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. MABT538) is shown to be suitable also for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, and Immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2