MABT36
Anti-COMP (Thrombospondin-5) Antibody, clone 484D1
clone 484D1, from rat
Sinônimo(s):
Cartilage oligomeric matrix protein, Thrombospondin-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
484D1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COMP(1311)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected COMP in 10 µg of human chrondrocyte cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human chrondrocyte cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1