MABT200
Anti-COL1A2, clone alpha2CT, Azide Free Antibody
clone alpha2CT, from mouse
Sinônimo(s):
Annexin A6, 67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
alpha2CT, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgAκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANXA6(309)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected COL1A2 in human bone tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2