MABT1550
Anti-Lactadherin/MFGE8 Antibody, clone 5C5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5C5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 45.73 kDa
observed mol wt ~47 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, boar
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
pig ... MFGE8(397545)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lactadherin/MFGE8 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Western Blotting applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Immunofluorescence applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1