MABT1506
Anti-Desmoglein 3 Antibody, clone 5H10
clone 5H10, from mouse
Sinônimo(s):
130 kDa pemphigus vulgaris antigen, PVA, Cadherin family member 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H10, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSG3(1830)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Flow Cytometry applications (Wan, H., et. al. (2007). Stem Cells. 25(5):1286-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Western Blotting applications (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Immunocytochemistry applications (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Immunofluorescnece applications (Wan, H., et. al. (2007). Stem Cells. 25(5):1286-97).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Desmoglein 3 in HaCaT cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade