MABS62
Anti-GREB1 Antibody, clone GREB1Ab
clone GREB1Ab, from mouse
Sinônimo(s):
growth regulation by estrogen in breast cancer 1, Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1, gene regulated by estrogen in breast cancer protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GREB1Ab, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GREB1(9687)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Hnatyszyn, H., et al. 2009). Breast Cancer Res Treat
DOI 10.1007/s10549-009-0584-x.)
Signaling
Apoptosis & Cancer
Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GREB1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1