MABS443
Anti-GRP78 Antibody, clone C38
clone C38, from mouse
Sinônimo(s):
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C38, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA5(3309)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected GRP78 in 1X10E6 HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1