MABS2773
Anti-c-Kit/CD117 Antibody, clone H2C7
Sinônimo(s):
CD117, EC:2.7.10.1, Mast/stem cell growth factor receptor Kit, Proto-oncogene c-Kit, SCFR, Tyrosine-protein kinase Kit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H2C7, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Kit(16590)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry in E14 Mouse liver sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:25 dilution from a representative lot detected c-kit/CD117 in E14 Mouse liver frozen tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected c-Kit/CD117 in developing mouse forebrain frozen tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected c-Kit/CD117 in Immunocytochemistry applications (Koma, Y., et al. (2005). Lab Invest. 85(3):426-35).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected c-Kit/CD117 in Immunohistochemistry applications (Yamatani, H., et al. (2004). J Comp Neurol. 475(2):247-60; Takagi, K., et al. (2008). Neuroscience. 153(4):1278-88).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1