MABS2304
Anti-ASGPR sH2a Antibody, clone B9
Sinônimo(s):
Asialoglycoprotein receptor 2;ASGP-R 2;C-type lectin domain family 4 member H2;Hepatic lectin H2;HL-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B9, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 35.09 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG3λ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASGR2(433)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant human ASGPR protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant human ASGPR sH2a protein.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASGPR sH2a in Immunoprecipitation applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9; Shenkman, M., et al. (2013). J Biol Chem. 288(4):2167-78).
ELISA Analysis: A representative lot detected ASGPR sH2a in ELISA applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1