MABS1994M
Anti-MT-ND4 Antibody, clone 9E4-2D8
clone 9E4-2D8, from mouse
Sinônimo(s):
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 4, EC: 1.6.5.3, NADH dehydrogenase subunit 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E4-2D8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MT-ND4(4538)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ND4 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and did not detect it in mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1