MABS2071
Anti-SUMO-1 Antibody, clone 21C7
clone 21C7, from mouse
Sinônimo(s):
Small ubiquitin-related modifier 1, GAP-modifying protein 1, GMP1, SMT3 homolog 3, Sentrin, Ubiquitin-homology domain protein PIC1, Ubiquitin-like protein SMT3C, Smt3C, Ubiquitin-like protein UBL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
21C7, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, human, mouse, zebrafish, rat, Xenopus, fish
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUMO1(7341)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUMO-1 in Immunocytochemistry applications (Matunis, M.J., et. al. (1996). J Cell Biol. 135(6 Pt 1):1457-70; Zhang, X.D., et. al. (2008). Mol Cell. 29(6):729-41).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunopprecipitated SUMO-1 in Immunoprecipitation applications (Costa, M.W., et. al. (2011). PLoA One. 6(9):e24812; Becker, J., et. al. (2013). Nat Struct Mol Biol. 20(4):525-31; Girach, F., et. al. (2013). Cell Rep. 5(5):1294-301; Chanda, A., et. al. (2017). PLoS One. 12(5):e0177639).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUMO-1 in Western Blotting applications (Zhang, X.D., et. al. (2008). Mol Cell. 29(6):729-41; Matunis, M.J., et. al. (1996). J Cell Biol. 135(6 Pt 1):1457-70; Rogers, R.S., et. al. (2004). Chromosoma. 113(5):233-43; Costa, M.W., et. al. (2011). PLoA One. 6(9):e24812; Becker, J., et. al. (2013). Nat Struct Mol Biol. 20(4):525-31).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected SUMO-1 in Immunofluorescence applications (Girach, F., et. al. (2013). Cell Rep. 5(5):1294-301; Rogers, R.S., et. al. (2004). Chromosoma. 113(5):233-43; Matunis, M.J., et. al. (1996). J Cell Biol. 135(6 Pt 1):1457-70).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SUMO-1 in HCT116 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade