MABS2068
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 4C1
clone 4C1, from mouse
Sinônimo(s):
3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type I, 3-beta-HSD I, Trophoblast antigen FDO161G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSD3B1(3283)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis : A representative lot detected HSD3B1 in ELISA applications (Gomez-Sanchez, C.E., et. al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected HSD3B1 in human placenta tissue lysate in Western blotting applications.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected HSD3B1 in Immunohistochemistry applications (Gomez-Sanchez, C.E., et. al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD3B1 in Western Blotting applications (Gomez-Sanchez, C.E., et. al. (2017). Steroids. 127:56-61).
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HSD3B1 in human placenta tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade