MABS2066
Anti-LLGL1 Antibody, clone mAb17-35
clone mAb17-35, from mouse
Sinônimo(s):
Lethal(2) giant larvae protein homolog 1, Mgl-1, Mlgl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb17-35, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Llgl1(16897)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LLGL1 in Immunocytochemistry applications (Ivanov, A.I., et. al. (2010). Am J Pathol. 176(1):134-45).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected LLGL1 in Immunohistochemistry applications (Weimer, J.M., et. al. (2009). Development. 136(17):2965-75).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected LLGL1 in mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade