MABS1990M
Anti-RhoB Antibody, clone 7F7
clone 7F7, from mouse
Sinônimo(s):
Rho-related GTP-binding protein RhoB, Rho cDNA clone 6, h6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F7, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, hamster, porcine, human, chicken, monkey, rabbit
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHOB(388)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RhoB in mouse and rabbit spleen, mouse kidney, recombinant RhoB, 293 cells expressing RhoB, CHO, H9C2, PK1P.185, COS, MDA MB-231, MCF7 and chicken fibroblasts (Courtesy of Lisa Laury-Kleintop, Ph.D., Lankenau Institute for Medical Research, Philadelphia PA, USA).
ELISA Analysis: A representative lot detected RhoB in Plate bound recombinant RhoB (Courtesy of Lisa Laury-Kleintop, Ph.D., Lankenau Institute for Medical Research, Philadelphia PA, USA).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected RhoB in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1