MABS1982
Anti-TfR1 Antibody, clone 3B82A1
clone 3B82A1, from mouse
Sinônimo(s):
Transferrin receptor protein 1, TR:TfR1, Trfr, T9, p90, Cd71
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B82A1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFRC(7037)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TfR1 in Immunocytochemistry applications (Johnson, M.B., et. al. (2007). Mol Cell Biol. 18(3):743-54; Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TfR1 in Immunoprecipitation applications (Johnson, M.B., et. al. (2004). Blood. 104(13):4287-93; Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TfR1 in 1X10E6 K562 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1