MABS1726
Anti-MPK-3 (DUSP6) Antibody, clone 5H6.1
clone 5H6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Dual specificity protein phosphatase 6, Dual specificity protein phosphatase PYST1, MAP kinase phosphatase 3, Mitogen-activated protein kinase phosphatase 3, MKP-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DUSP6(1848)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MPK-3 (DUSP6) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1