MABS1709
Anti-R-Spondin 2 Antibody, clone 14C7.1
clone 14C7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Roof plate-specific spondin-2, hRspo2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14C7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RSPO2(340419)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected 0.05 µg of human recombinant R-spondin 2 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1