MABS1476
Anti-SGK1 Antibody, clone 1G2.1
clone 1G2.1, from mouse
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase Sgk1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G2.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SGK1(6446)
Descrição geral
Ref.: Xiaobo, Y et al. (2016) Gene 576, 339-346.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected SGK1 in 10 µg of human (A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), mouse (NIH/3T3, Raw 264.7), and rat (L6, PC12) cell lysates, as well as in 10 µg of human placenta and mouse brain tissue homogenates.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SGK1 in 10 µg of mouse C2C12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1