MABS1247
Anti-BIG1 Antibody, clone 102
clone 102, from mouse
Sinônimo(s):
Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 1, Brefeldin A-inhibited GEP 1, ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 1, p200 ARF guanine nucleotide exchange factor, p200 ARF-GEP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
102, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARFGEF1(10565)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected BIG1 in Immunocytochemistry applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BIG1 in Western Blotting applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BIG1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1