MABS1158
Anti-PTPRT Antibody, clone 1F7
clone 1F7, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase T, R-PTP-T, RPTP-rho, RPTPrho, PTPRT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRT(11122)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the full-length and a cleaved form of PTPRT in brain and liver homogenates from wild-type, but not PTPRT-knockout mice (Courtesy of Dr. Zhenghe Wang, Case Western Reserve University, Cleveland, OH).
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected the full-length and a cleaved form of PTPRT in small intestine epithelium homogenate from wild-type mice (Courtesy of Dr. Zhenghe Wang, Case Western Reserve University, Cleveland, OH).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed human PTPRT using transiently transfected HNCC CAL-33 (squamous carcinomas of the tongue) cells expressing wild-type, PTPase domain mutatant (A1022E), or FN3-domain mutatant (P497T) PTPRT, as well as in transfected HNSCC PCI-52-SD1 cells stably expressing wild-type human PTPRT (Lui, V.W., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(3):1114-1119).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the full-length and a cleaved form of PTPRT in mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1