MABS1140
Anti-Fgr Antibody, clone SuGr-7 14F3
clone SuGr-7 14F3, from mouse
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein kinase Fgr, Fgr, Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fgr, p55-Fgr, p58-Fgr, p58c-Fgr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SuGr-7 14F3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGR(2268)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Fgr in 10 µg of Daudi cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1