MABN807
Anti-EYS Antibody, clone 3G10.1
clone 3G10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Protein eyes shut homolog, EGF-like protein 10, EGF-like protein 11, Epidermal growth factor-like protein 10, Epidermal growth factor-like protein 11, Protein spacemaker homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EYS(346007)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected EYS recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1