MABN2728
Anti-FoxA2/HNF-3b Antibody, clone 4C7
Sinônimo(s):
Forkhead box A2, HNF-3 beta, FOXA2, Hepatocyte nuclear factor-3beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C7, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 47.23 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, chicken, mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... HNF-3beta(395539)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FoxA2/HNF-3b, in HepG2 cell lysate.
Tested Applications
Electrophoretic Mobility Shift Assay: A representative lot detected FoxA2/HNF-3b in Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) (Foucher, I., et al. (2003). Development. 130(9): 1867-76).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FoxA2/HNF-3b in Immunofluorescence applications (Camp, D., et al. (2014). Development. 141(20): 3879-88; Hoelzl, M.A., et al. (2017). Dev Biol. 429(1): 132-146).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FoxA2/HNF-3b in Immunoprecipitation applications (van den Brink, G.R., et al. (2001). Gastroenterology. 121(2):317-28).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected FoxA2/HNF-3b in Immunohistochemistry applications (Ericson, J., et al. (1996). Cell. 87(4):661-73; Kwon, O., et al. (1998). J Clin Invest. 101(10):2054-64; Rousa, F.M., et al. (2000). Mol Cell Biol. 20(21):8264-82; van den Brink, G.R., et al. (2001). Gastroenterology. 121(2):317-28; Camp, D., et al. (2014). Development. 141(20):3879-88; Hoelzl, M.A., et al. (2017). Dev Biol. 429(1):132-146; Amarnath, S., et al. (2017). J Cell Sci. 130(1):119-131).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FoxA2/HNF-3b in Immunohistochemistry applications (Nagase, T., et al. (2009). Dev Dyn. 238(5):1118-30).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FoxA2/HNF-3b in Western Blotting applications (Rousa, F.M., et al. (2000). Mol Cell Biol. 20(21):8264-82; van den Brink, G.R., et al. (2001). Gastroenterology. 121(2):317-28).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1