MABN2727
Anti-Pan Lhx1/5 Antibody, clone 4F2
Sinônimo(s):
LIM/homeobox protein Lhx5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 45 kDa
observed mol wt ~48 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, rat, human, chicken
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rat ... Lhx1(124451)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lhx1/5 in Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lhx1/5 in Immunocytochemistry applications (Iyer, N.R., et al. (2016). Exp Neurol. 277:305-316).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Pan Lhx1/5 in Immunohistochemistry applications (Lu, Y., et al. (2020). Dev Cell. 53(4):473_491.e9; Shirazi Fard, S., et al. (2014). Cell Cycle. 13(3):408-17; Hotani, T., et al. (2018). Mol Ther Oncolytics. 12:162-172; Yang, M., et al. (2010). J Comp Neurol. 518(14):2818-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Pan Lhx1/5 in Immunofluorescence applications (Yang, M., et al. (2010). J Comp Neurol. 518(14):2818-40; Samson, A., et al. (2018). Gut. 67(3):562-573).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pan Lhx1/5 in Western Blotting applications (Hotani, T., et al. (2018). Mol Ther Oncolytics. 12:162-172).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1