MABN2629
Anti-Poly-Neu5Ac Antibody, clone 12E3
Sinônimo(s):
N-Acetylneuraminic acid, NANA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12E3, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in one day old Mouse brain tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Poly-Neu5Ac in one day old Mouse brain tissue extract.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Poly-Neu5Ac in Flow Cytometry applications (Davies, L.R.L., et al. (2012). J Biol Chem. 287(34):28917-31).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neu5Ac in Western Blotting applications (Yabe, U., et al. (2003). J Biol Chem. 278(16):13875-80; Naito-Matsui, Y., et al. (2017). J Biol Chem. 292(7):2557-2570).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Neu5Ac in Immunoprecipitation applications (Yabe, U., et al. (2003). J Biol Chem. 278(16):13875-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected Neu5Ac in ELISA applications (Sato, C., et al. (1995). J Biol Chem. 270(32):18923-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2