MAB3418B
Anti-MAP2 Antibody, clone AP20, Biotin Conjugated
clone AP20, from mouse, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected MAP2 in rat cortex tissue.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2