Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E5415B, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 34.44 kDa
observed mol wt ~45 kDa
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Aqp4(11829)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in Mouse heart tissue lysate.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in ELISA applications (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Western Blotting applications (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in mouse astrocytes.
Function Analysis: A representative lot reduced endogenous Aquaporin-4 in primary cultured astrocytes. (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Immunofluorescence applications (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2