MABN2419
Anti-phospho-alpha-synuclein (Ser129) Antibody, clone LS4-1B1
clone LS4-1B1, from mouse
Sinônimo(s):
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LS4-1B1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer129)
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1