MABN2394
Anti-Syntaxin-3B Antibody, clone 12E5
clone 12E5, from mouse
Sinônimo(s):
STX3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12E5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Stx3(20908)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunohistochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunocytochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-3B in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1