MABN1871
Anti-HCN4 Antibody, clone PG2-1A4
clone PG2-1A4, from rat
Sinônimo(s):
Potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 4, Brain cyclic nucleotide-gated channel 3, BCNG-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PG2-1A4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Hcn4(330953)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100-500 dilution from a representative lot detected HCN4 in Mouse (C57BL/6) retina tissues (Courtesy of Prof. Dr. Frank Müller, Institute of Complex Systems, Cellular Biophysics (ICS-4), Forschungszentrum Jülich, Germany).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected HCN4 in Electron Microscopy applications (Mataruga, A., et. al. (2007). J Comp Neurol. 502(6):1123-37).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected HCN4 in Immunohistochemistry applications (Cichy, A., et. al. (2015). J Neurosci. 35(9):4025-39; Mataruga, A., et. al. (2007). J Comp Neurol. 502(6):1123-37).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HCN4 in Western Blotting applications (Muller, F., et. al. (2003). Eur J Neruosci. 17(10):2084-96).
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1