MABN1832
Anti-SK2 (KCa2.2) Antibody, clone K78/29
clone K78/29, from mouse
Sinônimo(s):
Small conductance calcium-activated potassium channel protein 2, SK2, SKCa 2, SKCa2, KCa2.2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K78/29, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNN2(3781)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the transiently expressed rat SK2 (KCa2.2), but not SK1 (KCa2.1), SK3 (KCa2.3), SK4 (KCa3.1, KCa4), or Kv2.1 constructs in transfected COS-7 cells (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected SK2 (KCa2.2) immunoreactivity in adult rat brain hippocampus sections (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SK2 (KCa2.2) in 10 µg rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1