MABN1797
Anti-Prdx-6 Antibody, clone TAG-2A12
clone TAG-2A12, from mouse
Sinônimo(s):
Peroxiredoxin-6, EC: 1.11.1.15, 1-Cys peroxiredoxin, 1-Cys PRX, 24 kDa protein, Acidic calcium-independent phospholipase A2, aiPLA2, Antioxidant protein 2, Liver 2D page spot 40, Non-selenium glutathione peroxidase, NSGPx
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAG-2A12, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX6(9588)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Immunocytochemistry applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Flow Cytometry applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Immunofluorescence applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Western Blotting applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in human corneal endothelial cells from a donor. (Courtesy of Dr. Vanessa Ding, Ph.D. and Dr. Andre Choo, Ph.D, BTI, Singapore).
Neuroscience
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be human IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1