MABN1191
Anti-Parvalbumin Antibody, clone 4E9.2
clone 4E9.2, from mouse
Sinônimo(s):
Parvalbumin alpha, Parvalbumin, PV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E9.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PVALB(5816)
mouse ... Pvalb(19293)
rat ... Pvalb(25269)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Parvalbumin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1