MABF950
Anti-Integrin alpha-4 (CD49d) Antibody, clone TA-2
clone TA-2, from mouse
Sinônimo(s):
Protein Itga4, CD49d, IA4, VLA-4 alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TA-2, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Itga4(311144)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin alpha-4 (CD49d) in Flow Cytometry appications (Schlager, C., et. al. (2016). Nature. 530(7590):349-53).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected Integrin alpha-4 (CD49d) in Agonist or Inhibitor appications (Issekutz, T.B., et. al. (1991). J Immunol. 147(12):4178-84).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected Integrin alpha-4 (CD49d) in Agonist or Inhibitor appications (Odoardi, F., et. al. (2012). Nature. 488(7413):675-9).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot detected Integrin alpha-4 (CD49d) in Agonist or Inhibitor appications (Schlager, C., et. al. (2016). Nature. 530(7590):349-53).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Integrin alpha-4 (CD49d) in Immunoprecipitation appications (Schlager, C., et. al. (2016). Nature. 530(7590):349-53).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin alpha-4 (CD49d) in one million rat splenocytes and lymphocytes.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2