MABF920
Anti-SAP/SH2D1A Antibody, clone 1A9
clone 1A9, from rat
Sinônimo(s):
SH2 domain-containing protein 1A, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM-associated protein, T-cell signal transduction molecule SAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH2D1A(4068)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained wild-type, but not sh2d1a-knockout, murine peripheral blood CD3+CD4+ lymphocytes (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(6):1223-1232).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SAP, but not EAT-2 or ERT, exogenously expressed in the mouse mature mouse T cell line BI-141 (Roncagalli, R., et al. (2005). Nat. Immunol. 6(10):1002-1010).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected SAP/SH2D1A in mouse splenocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1