MABF509
Anti-CD115 (c-fms) Antibody (mouse), PE, clone AFS98
clone AFS98, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CD115, CSF1-R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AFS98, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Csf1R(12978)
Descrição geral
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD115 (c-fms) in one million C57Bl/6 peripheral blood cells.