MABF422
Anti-CD4 Antibody (human), APC-Cy7, clone RPA-T4
clone RPA-T4, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
APC-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA-T4, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD4(920)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade