MABF3243
Anti-CD1d Antibody, clone CD1d42
Sinônimo(s):
Antigen-presenting glycoprotein CD1d, R3G1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CD1d42, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... CD1D(912)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD1d in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the responses of NK T cell clones to -GalCer in the presence of monocyte lineage APC. (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD1d in Flow Cytometry (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2