MABF3137
Anti-MXRA8 Antibody, clone 9E9
Sinônimo(s):
Dual Ig domain-containing cell adhesion molecule, Limitrin, Matrix remodeling-associated protein 8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E9, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 49.13 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... MXRA8(54587)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in THP-1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected MXRA8 in one million THP-1 cells.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot block MXRA8 activity and reduced TH17 cell trafficking across the blood brain barrier. (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med. 14(626): eabj0473).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MXRA8 in Flow Cytometry applications (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med.14(626): eabj0473).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MXRA8 in Western Blotting applications (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med. 14(626): eabj0473).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2