fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ZND36-6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 52.70 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cd36(12491)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH 3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected CD36 in NIH 3T3 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry: A representative lot detected CD36 in Flow Cytometry applications (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5):1298-1311; Omori, S., et al. (2021). Cell Rep. 34(6):108734).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody partially inhibited IL-1b secretion by bone marrow derived macrophages. (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5):1298-1311).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2