MABF299
Anti-CCR2 Antibody, clone 8C3.1
clone 8C3.1, from mouse
Sinônimo(s):
C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2, CCR-2, CCR2, CD192, MCP-1-R, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCR2 (729230)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 100,000 dilution of this antibody detected CCR2 in 10 µg of human lymphoma U937 monocyte lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1