MABF294
Anti-LAG3 Antibody, clone 8C7.1
culture supernatant, clone 8C7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Lymphocyte activation gene 3 protein, LAG-3, Protein FDC, CD223, LAG3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAG3(3902)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LAG3 in 10 µg of NK-92 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2