MABF2794
Anti-TOX Antibody, clone NAN448B
Sinônimo(s):
Thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX;Thymus high mobility group box protein TOX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NAN448B, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 57.51 kDa
observed mol wt ~57 and 61 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOX(9760)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MOLT-4 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TOX in MOLT-4 cell lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TOX in Immunocytochemistry applications (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected TOX in Immunohistochemistry applications (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TOX in Immunofluorescence applications (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TOX in Western Blotting applications (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1