MABF267
Anti-Cochlin Antibody/COCH, clone 9A10D2
clone 9A10D2, from rat
Sinônimo(s):
Cochlin, COCH-5B2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A10D2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COCH(1690)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymph node from WT and COCH knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in protein cleaved into p18 and p8 products. (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Cochlin/COCH in mouse spleen tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymphnode from WT and Coch knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cochlin/COCH in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1