MABF2212
Anti-SARS-CoV Nsp8 Antibody, clone 5A10
Sinônimo(s):
Nonstructural protein NS8, ORF8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A10, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 14 kDa
observed mol wt ~22 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... orf8(43740577)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Nsp8 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 Nsp8 protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nsp8 in Western Blotting applications (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NSP8 in Immunofluorescence applications (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1