MABF2160
Anti-MIC-A MIC-B Antibody, clone 6D4
clone 6D4, from mouse
Sinônimo(s):
MHC class I polypeptide-related sequence A/MHC class I polypeptide-related sequence B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D4, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MICA(100507436)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MIC-A and MIC-B in Flow Cytometry applications (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot inhibited cytotoxicity of ovary tumor-derived T cells against various cancer cell lines. (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected MIC-A MIC-B in one million HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade