MABF2034M
Anti-CD31/PECAM-1.2 Antibody, clone MBC 78.2
clone MBC 78.2, from mouse
Sinônimo(s):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM, GPIIA, PECA1, CD31
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBC 78.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot was used in Agonist or Inhibitor applications (Newton-Nash, D.K., et. al. (1999). J Immunol. 163(2):682-8; Reedguist, K.A., et. al. (2000). J Cell Biol. 148(6):1151-8).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31/PECAM-1.2 in THP-1 cells.
ELISA Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.2 in ELISA applications (Mei, H., et. al. (2014). J Biol Chem. 289(30):20836-44).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.2 in Flow Cytometry applications (Newton-Nash, D.K., et. al. (1999). J Immunol. 163(2):682-8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Immunoprecipitation applications (Newman, D.K., et. al. (2016). Sci Signal. 9(418):ra27).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Western Blotting applications (Newman, D.K., et. al. (2016). Sci Signal. 9(418):ra27).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31/PECAM-1.2 in THP-1 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2