MABF2005
Anti-CCR5 (CD195) Antibody, clone HEK/1/85a/7a
clone HEK/1/85a/7a, from rat
Sinônimo(s):
C-C chemokine receptor type 5, C-C CKR-5, CC-CKR-5, CCR-5, CCR5, CHEMR13, HIV-1 fusion coreceptor, CD195
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HEK/1/85a/7a, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCR5(1234)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR5 (CD195) in Flow Cytometry applications (Mueller, A., et. al. (2002). Blood. 99(3):785-91).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg of this antibody detected C-C chemokine receptor type 5 (CD195) in one million CCR-5 transfected RBL-2H3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas