MABF171E
Anti-CD4 (human), PE, clone RPA-T4 Antibody
clone RPA-T4, from mouse, PE
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4, CD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA-T4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD4(920)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.